Specifications
| Nombre del producto químico o material | Daidzein |
| Nombre de nota | Para análisis HPLC |
| Color | Blanco |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.987 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.23 |
| Forma física | Polvo |