Learn More
Daidzeína 7-sulfato de potasio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daidzein 7-Sulfate Potassium Salt |
| CAS | 579470-00-1 |
| Fórmula molecular | C15 H9 K O7 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-(4-Hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl Hydrogen Sulfate, Potassium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O7S.K.H/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-21-14-7-11(22-23(18,19)20)5-6-12(14)15(13)17;;/h1-8,16H,(H,18,19,20);; |
| SMILES | O=C1C2=CC=C(OS(=O)(O[K])=O)C=C2OC=C1C3=CC=C(O)C=C3 |
| Nombre IUPAC | [3-(4-hidroxifenil)-4-oxocromen-7-il] sulfato de hidrógeno; hidruro de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 372.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.978 |