Learn More
Daidzeína 7-beta-D-glucuronida 4'-sulfato sal disódica, TRC
Código de producto. 30006261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006261 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30006261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1035251MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzein 7-beta-D-Glucuronide 4'-sulfate disodium salt
CAS 1041134-19-3
Fórmula molecular C21 H16 Na2 O13 S
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O13S.2Na/c22-15-12-6-5-11(32-21-18(25)16(23)17(24)19(33-21)20(26)27)7-14(12)31-8-13(15)9-1-3-10(4-2-9)34-35(28,29)30;;/h1-8,16-19,21,23-25H,(H,26,27)(H,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18+,19-,21+;;/m0../s1
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio; (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-oxo-3-(4-sulfonatooxifenil)cromeno-7-il]oxioxano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 554.39