Learn More
Daidzeína 4'-Beta-D-Glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Daidzein 4'-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 264236-77-3 |
| Fórmula molecular | C21H18O10 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-(7-Hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O10/c22-10-3-6-12-14(7-10)29-8-13(15(12)23)9-1-4-11(5-2-9)30-21-18(26)16(24)17(25)19(31-21)20(27)28/h1-8,16-19,21-22,24-26H,(H,27,28)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=COC3=C(C2=O)C=CC(=C3)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-(7-hidroxi-4-oxocromen-3-il)fenoxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 430.36 |