Learn More
Daidzein-3', 5', 8-d3, TRC
Código de producto. 30240598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240598 1 mg 1 miligramo
30240589 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1035011MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220930-96-1
Fórmula molecular C15 2H3 H7 O4
Peso molecular (g/mol) 257.26
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one-8-d, 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)-, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)-4H-1-benzopyran-4-one-8-d, Daidzein-3',5',8-d3, Daidzein-3',5',8-D3
Nombre IUPAC 8-deuterio-3-(3,5-dideuterio-4-hidroxifenilo)-7-hidroxicromeno-4-una
SMILES [2H]c1cc(cc([2H])c1O)C2=COc3c([2H])c(O)ccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzein-3',5',8-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H/i3D,4D,7D
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.0767