Learn More
MedChemExpress Daidzein
Código de producto. 16402346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16402346 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16402346 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Tipo de producto Natural Products
Grado de pureza o calidad 98.0%
Cantidad 500 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Objetivo PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Peso molecular 254.24 g/mol