Learn More
Melford Daidzeína
Código de producto. 30018226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018226 25 mg 25 miligramos
30018227 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018226 Proveedor Melford N.º de proveedor D200100.025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Análogo inactivo de la genisteína.
Análogo inactivo de la genisteína. Inhibe la actividad de la caseína quinasa II.
Especificaciones
CAS 486-66-8
Fórmula molecular C15H10O4