Learn More
Dafadine-A, MedChemExpress
Código de producto. 16439657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439657 5 mg 5 miligramos
16437118 10 mg 10 miligramos
16413157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16439657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16670
MedChemExpress Dafadine-A, an analog of dafadine, is a novel inhibitor of DAF-9 cytochrome P450 in the nematode Caenorhabditis elegans; also inhibits the mammalian ortholog of DAF-9(CYP27A1).
Dafadine-A, an analog of dafadine, is a novel inhibitor of DAF-9 cytochrome P450 in the nematode Caenorhabditis elegans
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dafadine-A
CAS 1065506-69-5
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(C2=CC=NC=C2)CC1)C3=NOC(COC4=C(C)C=CC=C4C)=C3
Peso molecular (g/mol) 391.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid