Learn More
Bromuro de Dacuronio, TRC
Código de producto. 30134606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134606 100 mg 100 miligramos
30012048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD102700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27115-86-2
Fórmula molecular C33 H58 N2 O3 . 2 Br
Peso molecular (g/mol) 690.63
Sinónimo Piperidinium, 1,1'-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3-(acetyloxy)-17-hydroxyandrostane-2,16-diyl]bis[1-methyl-, dibromide (9CI), Piperidinium, 1,1'-(3α,17β-dihydroxy-5α-androstan-2β,16β-ylene)bis[1-methyl-, dibromide, 3-acetate (8CI), Androstane, piperidinium deriv., 1,1'-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3-(Acetyloxy)-17-hydroxyandrostane-2,16-diyl]bis[1-methylpiperidinium]dibromide, Dacuronium bromide
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,16-bis(1-metilpiperidina-1-ium-1-il)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato; Dibromuro
SMILES [Br-].[Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](C[C@@H]34)[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1[N+]6(C)CCCCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1'-(3alpha-acetoxy-17beta-hydroxy-5alpha-androstan-2beta,16beta-ylene) bis(1-methylpiperidinium) dibromide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H58N2O3.2BrH/c1-23(36)38-30-20-24-12-13-25-26(33(24,3)22-29(30)35(5)18-10-7-11-19-35)14-15-32(2)27(25)21-28(31(32)37)34(4)16-8-6-9-17-34;;/h24-31,37H,6-22H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 688.2814