Learn More
Dactolisib Tosylate, MedChemExpress
Código de producto. 16481756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481756 500 mg 500 miligramos
16452457 50 mg 50 miligramos
16451166 200 mg 200 miligramos
16426656 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15174
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dactolisib Tosylate
CAS 1028385-32-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H31N5O4S
Cantidad 500 mg
Sinónimo BEZ235 TosylateNVP-BEZ 235 Tosylate
Información de solubilidad DMSO : 34 mg/mL (52.98 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O.CC7=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C7
Peso molecular (g/mol) 641.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 641.74
Porcentaje de pureza 98.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease