Learn More
Dactolisib, MedChemExpress
Descripción
Dactolisib (BEZ235) is an orally active and dual pan-class I PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50s of 4 nM/5 nM/7 nM/75 nM, and 20.7 nM for p110α/p110γ/p110δ/p110β and mTOR, respectively. Dactolisib (BEZ235) inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dactolisib |
| CAS | 915019-65-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H23N5O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | BEZ235 NVP-BEZ235 |
| Información de solubilidad | 5% TFA : 8.33 mg/mL (17.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 5 mg/mL (10.65 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMF : 2 mg/mL (4.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 469.54 |
| Mostrar más |