Learn More
Monoácido dacthal, TRC
Código de producto. 30008486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008486 5 mg 5 miligramos
30006907 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1016505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 887-54-7
Fórmula molecular C9 H4 Cl4 O4
Peso molecular (g/mol) 317.94
Sinónimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,3,5,6-tetrachloro-, monomethyl ester (9CI), Terephthalic acid, tetrachloro-, methyl ester (7CI), Terephthalic acid, tetrachloro-, monomethyl ester (8CI), Chlorthal monomethyl, Dacthal monoacid, Methyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, Monomethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, Monomethyl tetrachloroterephthalate, Tetrachloroterephthalic acid methyl ester
Nombre IUPAC Ácido 2,3,5,6-tetracloro-4-metoxicarbonilbenzoico
SMILES COC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dacthal monoacid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H4Cl4O4/c1-17-9(16)3-6(12)4(10)2(8(14)15)5(11)7(3)13/h1H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.8864