Learn More
Daclatasvir, TRC
Código de producto. 30006248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006248 100 mg 100 miligramos
30005471 10 mg 10 miligramos
30009242 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD101500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009119-64-5
Fórmula molecular C40 H50 N8 O6
Peso molecular (g/mol) 738.88
Sinónimo Carbamic acid, N,N'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis[1H-imidazole-5,2-diyl-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1S)-1-(1-methylethyl)-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]bis-, C,C'-dimethyl ester, BMS 790052, Daclatasvir, Daklinza, EBP 883
Nombre IUPAC metilo N-[(2S)-1-[(2S)-2-[4-[4-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3-metilbutanoil]pirrolidina-2-il]-1H-imidazol-4-il]fenil]-1H-imidazol-2-il]pirrolidina-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il]carbamato
SMILES COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1c2nc(c[nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5c[nH]c(n5)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daclatasvir
Fórmula InChI InChI=1S/C40H50N8O6/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52)/t31-,32-,33-,34-/m0/s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 738.3853