Learn More
Daclatasvir, MedChemExpress
Description
Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Daclatasvir |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1009119-64-5 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C40H50N8O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | BMS-790052 EBP 883 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 40 mg/mL (54.14 mM) |
| Show More |