Learn More
Dihidrocloruro de daclatasvir, TRC
Código de producto. 30363689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30363689 100 mg
30362543 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD101505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009119-65-6
Fórmula molecular C40 H50 N8 O6 . 2 H Cl
Peso molecular (g/mol) 811.8
Sinónimo Carbamic acid, N,N'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis[1H-imidazole-5,2-diyl-(2S)-2,1-pyrrolidinediyl[(1S)-1-(1-methylethyl)-2-oxo-2,1-ethanediyl]]]bis-, C,C'-dimethyl ester, hydrochloride (1:2), BMS 790052-05, Daclatasvir dihydrochloride, Methyl ((1S)-1-(((2S)-2-(4-(4'-(2-((2S)-1-((2S)-2-((methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoyl)-2-pyrrolidinyl)-1H-imidazol-4-yl)-4-biphenylyl)-1H-imidazol-2-yl)-1-pyrrolidinyl)carbonyl)-2-methylpropyl)carbamate dihydrochloride
Nombre IUPAC metilo N-[(1S)-1-[(2S)-2-[4-[4-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2S)-2-(metoxicarbonilamino)-3-metil-butanoil]pirrolidina-2-il]-1H-imidazol-4-il]fenil]-1H-imidazol-2-il]pirrolidina-1-carbonil]-2-metil-propil]carbatomato; Cloruro
SMILES Cl.Cl.COC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1c2nc(c[nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5c[nH]c(n5)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@@H](NC(=O)OC)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daclatasvir Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H50N8O6.2ClH/c1-23(2)33(45-39(51)53-5)37(49)47-19-7-9-31(47)35-41-21-29(43-35)27-15-11-25(12-16-27)26-13-17-28(18-14-26)30-22-42-36(44-30)32-10-8-20-48(32)38(50)34(24(3)4)46-40(52)54-6;;/h11-18,21-24,31-34H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,41,43)(H,42,44)(H,45,51)(H,46,52);2*1H/t31-,32-,33-,34-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 810.3387