Learn More
Dacinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16495768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495768 10 mg 10 miligramos
16461927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16495768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13606
MedChemExpress Dacinostat is a potent HDAC inhibitor, with an IC50 of 32 nM; Dacinostat also inhibits HDAC1 with an IC50 of 9 nM, and used in cancer research.
Dacinostat is a potent HDAC inhibitor, with an IC50 of 32 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dacinostat
Forma física Solid
CAS 404951-53-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NVP-LAQ824 LAQ824
Información de solubilidad DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.32 mM)
SMILES O=C(NO)/C=C/C1=CC=C(CN(CCO)CCC2=CNC3=C2C=CC=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 379.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.45
Porcentaje de pureza 98.0%