Learn More
Dacarbazina, Mikromol™
Descripción
Dacarbazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dacarbazine |
| CAS | 3-4-4342 |
| Nombres de analitos o componentes | Dacarbazine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H10 N6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-dimethyl-1-triazen-1-yl)-, 1H-Imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)- (9CI), Imidazole-4(or 5)-carboxamide, 5(or 4)-(3,3-dimethyl-1-triazeno)- (7CI), Imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-dimethyl-1-triazeno)- (8CI), (Dimethyltriazeno)imidazolecarboxamide, 4(or 5)-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-5(or 4)-carboxamide, 4-(Dimethyltriazeno)imidazole-5-carboxamide, 5(4)-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4(5)-carboxamide, 5(or 4)-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4(or 5)carboxamide, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3-Dimethyltriazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(3,3'-Dimethyl-1-triazeno)imidazole-4-carboxamide, 5-(Dimethyltriazeno)imidazole-4-carboxamide, Biocarbazine R, DIC, DTIC, DTIC-Dome, DTIE, Dacarbasine, Dacarbazine, Deticene, Detimedac, ICDMT, ICDT, NCI C04717, NSC 45388 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+ |
| SMILES | CN(C)N=Nc1[nH]cnc1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[(E)-dimetilaminodiazenil]-1H-imidazol-4-carboxamida |
| Mostrar más |