Learn More
Dacarbazine, MedChemExpress
Descripción
Dacarbazine is a cell cycle nonspecific antineoplastic alkylating agent. Dacarbazine inhibits T and B lymphoblastic response, with IC50 values of 50 and 10 μg/ml, respectively. Dacarbazine can be used for the research of metastatic malignant melanoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dacarbazine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 3-4-4342 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H10N6O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Imidazole Carboxamide |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (27.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (5.49 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |