Learn More
Decarbazina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10072994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072994 250 mg Vidrio ámbar 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10072994 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2513250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La dacarbazina es un agente alquilante utilizado en la investigación del cáncer. Antineoplásico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3-4-4342
Fórmula molecular C6H10N6O
Peso molecular (g/mol) 182.19
Clave InChI OMJKFYKNWZZKTK-UXBLZVDNSA-N
Sinónimo dacarbazine, biocarbazine, deticene, dtic-dome, biocarbazine r, decarbazine, dtic, icdt, dacarbazinum inn-latin, dacarbazino inn-spanish
PubChem CID 5353562
Nombre IUPAC (5E)-5-(dimetilaminohidrazinilideno)imidazol-4-carboxamida
SMILES CN(C)NN=C1C(=NC=N1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dacarbazine
Punto de fusión 202°C
Color Blanco
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 2795
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Forma física Polvo/Sólido