Learn More
Dacarbazina-d6, TRC
Código de producto. 30368011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368011 10 mg -
30364054 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10140210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185241-28-4
Fórmula molecular C6 2H6 H4 N6 O
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo 5-(Bis(trideuteriomethyl)amino)diazenyl-1H-imidazole-4-carboxamide, Dacarbazine-d6, Dacarbazine-D6 (N,N-dimethyl-D6), 5(4)-[3,3-Di(methyl-d3)-1-triazenyl]-1H-imidazole-4(5)-carboxamide
Nombre IUPAC 5-[(E)-[bis(trideuteriometil)amino]diazenilo]-1H-imidazol-4-carboxamida
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(N=Nc1[nH]cnc1C(=O)N)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dacarbazine-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N6O/c1-12(2)11-10-6-4(5(7)13)8-3-9-6/h3H,1-2H3,(H2,7,13)(H,8,9)/b11-10+/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1293