Learn More
DACA, TRC
Código de producto. 30355507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355507 2.5 mg -
30354720 5 mg 5 miligramos
30355579 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1012002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89459-25-6
Fórmula molecular C18H19N3O
Peso molecular (g/mol) 293.36
Sinónimo N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-4-acridinecarboxamide, DACA, N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acridine-4-carboxamide, NSC 601316
Nombre IUPAC N-[2-(dimetilamino)etil]acridina-4-carboxamida
SMILES OC(=O)CC1CCC2(CC1)OOC3(OO2)C4CC5CC3CC(C5)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DACA
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19N3O/c1-21(2)11-10-19-18(22)15-8-5-7-14-12-13-6-3-4-9-16(13)20-17(14)15/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,19,22)