Learn More
Cloruro de dabsilo, TRC
Código de producto. 30352647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352647 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30352647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1011005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabsyl Chloride
CAS 56512-49-3
Fórmula molecular C14 H14 Cl N3 O2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de 4-[(E)-[4-(dimetilamino)fenil]azo]bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 323.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0495