Learn More
Cloruro de dabsilo, TRC
Código de producto. 30354844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354844 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30354844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD101100250MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabsyl Chloride
CAS 56512-49-3
Fórmula molecular C14 H14 Cl N3 O2 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonyl Chloride, 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl Chloride, 4'-(Dimethylamino)azobenzene-4-sulfonic Acid Chloride, DABS-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
SMILES CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de 4-[(E)-[4-(dimetilamino)fenil]azo]bencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 323.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.0495