Learn More
MedChemExpress Dabsyl chloride
Código de producto. 16430027
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16430027 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16430027 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY101890
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Dabsyl chloride is an amine derivatizing agent, able to give rise to stable products that can be easily monitored spectrophotometrically at 460 nm; Dabsyl chloride also used for labeling amino acids.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 2 mg/mL (6.18 mM; Need ultrasonic)
Peso molecular 323.8 g/mol
CAS 56512-49-3
Sinónimo DABS-Cl