Learn More
Dabrafenib, TRC
Código de producto. 30009339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009339 50 mg 50 miligramos
30005522 10 mg 10 miligramos
30007488 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10100050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1195765-45-7
Fórmula molecular C23H20F3N5O2S2
Peso molecular (g/mol) 519.56
Sinónimo N-[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-benzenesulfonamide, Dabarefenib, GSK 2118436, Tafinlar, GSK 2118436A
Nombre IUPAC N-[3-[5-(2-aminopirimidina-4-il)-2-tert-butil-1,3-tiazol-4-il]-2-fluorofenil]-2,6-difluorobenzenosulfonamida
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=C(S1)C2=NC(=NC=C2)N)C3=C(C(=CC=C3)NS(=O)(=O)C4=C(C=CC=C4F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabrafenib
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20F3N5O2S2/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.101