Learn More
R&D Systems™ Dabrafenib mesylate
Código de producto. 18756726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18756726 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18756726 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7223/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective B-Raf, CDK16 and NEK9 inhibitor; anticancer; also targets human proteins in the SARS-CoV-2 interactome
Dabrafenib mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor (IC50 values are 0.8, 3.2 and 5.0 nM for B-RafV600E, wild-type B-Raf and c-Raf, respectively). Exhibits selectivity for B-Raf over a panel of 270 other kinases. Arrests cell cycle in the G1 phase and inhibits growth of B-RafV600E mutant melanoma and colon cancer cells in vitro and in vivo. Orally bioavailable. Also inhibits NEK9 (IC50 <10 nM) and CDK16. Identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonate
CAS 1195768-06-9
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Raf Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C23H20F3N5O2S2.CH3SO3H
Pureza 0.98