Learn More
Mesilato de dabrafenib, Mikromol
Código de producto. 30461974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30461974 250 mg
1 options
Código de producto. 30461974 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3954.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de dabrafenib, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Nombres de analitos o componentes Dabrafenib Mesylate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
Fórmula InChI InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC N-[3-[5-(2-aminopirimidin-4-il)-2-terc-butil-1,3-tiazol-4-il]-2-fluorofenil]-2,6-difluorobencenosulfonamida; ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 615.67
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 615,0892 g/mol