Learn More
STEMCELL Technologies Dabrafenib
Código de producto. 17190162
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17190162 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17190162 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 73072
 Artículo restringido
MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits B-RAF V600E
  • Dabrafenib is a reversible, selective, and ATP-competitive inhibitor of B-RAF with higher potency towards V600E mutant B-RAF over wild-type B-RAF or C-RAF, with IC50 values of 0.8, 3.2 and 5 nM, respectively (Laquerre et al.; Menzies et al.)
  • Decreases ERK phosphorylation and inhibits cell proliferation in cells expressing the B-RAF mutation V600E
  • Prevents tumor growth in mouse xenograft models of B-RAF(V600E) human melanoma and colon cancer (Rheault et al.)
  • Alleviates acetaminophen-induced liver injury through distinct nanomolar inhibition of receptor-interacting protein (RIP3) in mice (Li et al.)
Especificaciones
CAS 1195765-45-7
Sinónimo GSK 2118436; Dabarefenib
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C23H20F3N5O2S2
Pureza ≥98%