Learn More
Dabigatran, TRC
Código de producto. 30009480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009480 5 mg 5 miligramos
30008844 10 mg 10 miligramos
30003594 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1000905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211914-51-1
Fórmula molecular C25 H25 N7 O3
Peso molecular (g/mol) 471.51
Sinónimo N-[[2-[[[4-(aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-Alanine, BIBR 953, BIBR 953ZW, Dabigatran, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine
Nombre IUPAC 3-[[2-[(4-carbamimidoylanilino)metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]ácido propanoico
SMILES Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=N)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.2019