Learn More
dabigatrán, Mikromol™
Descripción
Dabigatrán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dabigatran |
| CAS | 211914-51-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Dabigatran |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H25 N7 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | BIBR 953, BIBR 953ZW, Dabigatran, N-[[2-[[[4-(aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-Alanine, N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-beta-alanine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34) |
| SMILES | Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=N)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4 |
| Nombre IUPAC | ácido 3-[[2-[(4-carbamimidoylanilino)metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoico |
| Mostrar más |