Learn More
Dabigatran, MedChemExpress
Código de producto. 16483468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483468 10 mg 10 miligramos
16459956 50 mg 50 miligramos
16426197 5 mg 5 miligramos
16484656 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10163
MedChemExpress Dabigatran (BIBR 953), an oral anticoagulant, is a reversible, potent, competitive direct thrombin inhibitor (Ki=4.5 nM). Dabigatran (BIBR 953) also inhibits thrombin-induced platelet aggregation (IC50=10 nM).
Dabigatran (BIBR 953), an oral anticoagulant, is a reversible, potent, competitive direct thrombin inhibitor (Ki=4.5 nM). Dabigatran (BIBR 953) also inhibits thrombin-induced platelet aggregation (IC50=10 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran
CAS 211914-51-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H25N7O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo BIBR 953 BIBR 953ZW
Información de solubilidad 0.1 M HCL : 12.5 mg/mL (26.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N=C(N)C(C=C1)=CC=C1NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(O)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C
Peso molecular (g/mol) 471.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.51
Porcentaje de pureza 96.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation