Learn More
Dabigatran (ethyl ester), MedChemExpress
Código de producto. 16499817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499817 5 mg 5 miligramos
16473327 50 mg 50 miligramos
16457266 100 mg 100 miligramos
16437318 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17378
MedChemExpress Dabigatran ethyl ester is an emerging oral anticoagulant which is a direct inhibitor of thrombin activity.
Dabigatran ethyl ester is an emerging oral anticoagulant which is a direct inhibitor of thrombin activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran (ethyl ester)
CAS 429658-95-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCC(OCC)=O)C2=CC=C3C(N=C(N3C)CNC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=C2
Peso molecular (g/mol) 499.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation