Learn More
Dabigatrán Etexilate, TRC
Código de producto. 30132503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132503 5 g 5 g
30003579 500 mg 500 miligramos
30007279 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132503 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD1001405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211915-06-9
Fórmula molecular C34H41N7O5
Peso molecular (g/mol) 627.73
Sinónimo N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-Alanine Ethyl Ester, BIBR 1048, Prazaxa
Nombre IUPAC etil 3-[[2-[[4-(N-hexoxicarbonilcarbamimidoil)anilino]metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran Etexilate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44)
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.317