Learn More
Dabigatrán Etexilato Mesiliato, TRC
Código de producto. 30040748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040748 100 mg 100 miligramos
30040705 500 mg 500 miligramos
18002940 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD100150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872728-81-9
Fórmula molecular C34 H41 N7 O5 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 723.84
Sinónimo β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), BIBR 1048MS, Dabigatran Etixilate Mesylate, Dabigatran etexilate mesylate, Pradaxa
Nombre IUPAC etil 3-[[2-[[4-(N-hexoxicarbonilcarbamimidil)anilino]metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino]propanoato; Ácido metanosulfónico
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran Etexilate Mesylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H41N7O5.CH4O3S/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29;1-5(2,3)4/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 723.305
Porcentaje de pureza >95%