Learn More
Dabigatrán etexilato-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dabigatran Etexilate-d11 |
| Fórmula molecular | C34H30D11N7O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-Alanine Ethyl Ester-d11, BIBR 1048-d11, Prazaxa-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44)/i1D3,4D2,6D2,7D2,10D2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C(N=C(CNC3=CC=C(C(NC(OCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=N)C=C3)N2C)=C1)N(CCC(OCC)=O)C4=NC=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | 3-[[1-metil-2-[[4-[N-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexoxicarbonil)carbamimidoil]anilino]metil]benzimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 638.8 |