Learn More
Análogo de amida de etexilato de dabigatrán (3-[[2-[[4-(hexoxicarbonilcarbamoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-(2-piridil)amino]propanoato de etilo), Mikromol™
Descripción
Análogo de amida de etexilato de dabigatrán (3-[[2-[[4-(hexoxicarbonilcarbamoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-(2-piridil)amino]propanoato de etilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dabigatran Etexilate Amid Analogon |
| CAS | 1408238-40-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Dabigatran Etexilate Amid Analogon |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C34 H40 N6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | β-Alanine, N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, ethyl N-[(2-{[(4-{[(hexyloxy)carbonyl]carbamoyl}phenyl)amino]methyl}-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl) carbonyl]-N-pyridin-2-yl-β-alaninate, Dabigatran Etexilate Amid Analogon |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H40N6O6/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)38-32(42)24-12-15-26(16-13-24)36-23-30-37-27-22-25(14-17-28(27)39(30)3)33(43)40(20-18-31(41)45-5-2)29-11-8-9-19-35-29/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H,38,42,44) |
| SMILES | CCCCCCOC(=O)NC(=O)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[[2-[[4-(hexoxicarbonilcarbamoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoato de etilo |
| Mostrar más |