Learn More
Dabigatrán carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dabigatran Carboxamide |
| CAS | 2417628-79-4 |
| Fórmula molecular | C25H24N6O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(2-(((4-Carbamoylphenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoic Acid, Dabigatran Etexilate Mesylate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H24N6O4/c1-30-20-10-7-17(25(35)31(13-11-23(32)33)21-4-2-3-12-27-21)14-19(20)29-22(30)15-28-18-8-5-16(6-9-18)24(26)34/h2-10,12,14,28H,11,13,15H2,1H3,(H2,26,34)(H,32,33) |
| SMILES | Cn1c(CNc2ccc(cc2)C(=O)N)nc3cc(ccc13)C(=O)N(CCC(=O)O)c4ccccn4 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[[2-[(4-carbamoilanilino)metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-piridin-2-ilamino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 472.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.1859 |