Learn More
Dabigatrán Carboxamida Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30132756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132756 50 mg 50 miligramos
17949959 5 mg 5 miligramos
18043540 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10017050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1422435-41-3
Fórmula molecular C27 H28 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 500.55
Sinónimo Ethyl 3-[[2-[(4-carbamoylanilino)methyl]-1-methyl-benzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, β-Alanine, N-[[2-[[[4-(aminocarbonyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester
Nombre IUPAC etil 3-[[2-[(4-carbamoylanilino)metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonil]-piridina-2-ilamino propanoato
SMILES CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N)n2C)c4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran Carboxamide Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28N6O4/c1-3-37-25(34)13-15-33(23-6-4-5-14-29-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)31-24(32(22)2)17-30-20-10-7-18(8-11-20)26(28)35/h4-12,14,16,30H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H2,28,35)
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.2172
Porcentaje de pureza >95%