Learn More
Dabigatran-13C6, TRC
Código de producto. 30133490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133490 10 mg 10 miligramos
30132825 5 mg 5 miligramos
17951525 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133490 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10009110MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210608-88-0
Fórmula molecular C1913C6H25N7O3
Peso molecular (g/mol) 477.47
Sinónimo N-[[2-[[[4-(Aminoiminomethyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine-13C6, BIBR 953-13C6, BIBR 953ZW-13C6
Nombre IUPAC 3-[[2-[[(4-carbamimidoilo(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)amino]metil]-1-metilbenzimidazol-5-carbonilo]-piridina-2-ilamino]ácido propanoico
SMILES O=C(N(C1=CC=CC=N1)CCC(O)=O)C2=CC=C3N(C(CN[13C]4=[13CH][13CH]=[13C](C(N)=N)[13CH]=[13CH]4)=NC3=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran-13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25N7O3/c1-31-20-10-7-17(25(35)32(13-11-23(33)34)21-4-2-3-12-28-21)14-19(20)30-22(31)15-29-18-8-5-16(6-9-18)24(26)27/h2-10,12,14,29H,11,13,15H2,1H3,(H3,26,27)(H,33,34)/i5+1,6+1,8+1,9+1,16+1,18+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.222