Descripción
Obtenga una fuerte tinción marrón que se puede utilizar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C o hasta una semana a temperatura ambiente con el cromógeno y sustrato Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto ha sido validado en combinación con UltraVision LP y UltraVision Quanto, y proporciona cuatro beneficios principales.
- Fuerte tinción: perfecto para cuantificar células y expresión de proteínas
- Menos mezcla: reduce el tiempo y el estrés del personal
- Menos eliminación: reduce residuos
- Menor riesgo de errores en la mezcla: admite una mayor uniformidad de tinción
- Se suministra en dos componentes: un cromógeno DAB Quanto y un sustrato DAB Quanto
- La dilución de trabajo estándar está formada por 30 μl de cromógeno DAB Quanto por cada ml de sustrato DAB Quanto
- El uso de componentes líquidos reduce algunos de los riesgos asociados con la manipulación de polvos o tabletas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cromógeno | Cromágeno DAB Quanto |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Cantidad | 125 ml de sustrato DAB Quanto, 4 ml de cromágeno DAB Quanto |
| Tipo de sustrato | Sustrato DAB Quanto |