Learn More
Epredia™ Sistema de detección DAB Quanto
Código de producto. 12623957 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml de sustrato DAB Quanto, 4 ml de cromágeno DAB Quanto
1 l
60 ml de sustrato DAB Quanto, 2 ml de cromágeno DAB Quanto
Tamaño de la unidad:
1 litro
125 ML
60 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12623957 60 ml de sustrato DAB Quanto, 2 ml de cromágeno DAB Quanto 60 ML
12693967 125 ml de sustrato DAB Quanto, 4 ml de cromágeno DAB Quanto 125 ML
15260715 1 l 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
El cromógeno DAB Quanto contiene diaminobenzidina (DAB) en tampón. DAB es un posible carcinógeno. No pipetee con la boca. Evite el contacto con los ojos y la piel. El reactivo es acídico y puede producir quemaduras si entra en contacto con la piel. Manipúlelo con cuidado y deséchelo de acuerdo con la normativa. El sustrato DAB Quanto contiene peróxido de hidrógeno en tampón. Evite el contacto con los ojos y la piel.
Código de producto. 12623957 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor TA060QHDX
El cromógeno DAB Quanto contiene diaminobenzidina (DAB) en tampón. DAB es un posible carcinógeno. No pipetee con la boca. Evite el contacto con los ojos y la piel. El reactivo es acídico y puede producir quemaduras si entra en contacto con la piel. Manipúlelo con cuidado y deséchelo de acuerdo con la normativa. El sustrato DAB Quanto contiene peróxido de hidrógeno en tampón. Evite el contacto con los ojos y la piel.
Obtenga una fuerte tinción marrón que se puede utilizar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C o hasta una semana a temperatura ambiente con el cromógeno y sustrato Epredia™ DAB Quanto.
Obtenga una fuerte tinción marrón que se puede utilizar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C o hasta una semana a temperatura ambiente con el cromógeno y sustrato Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto ha sido validado en combinación con UltraVision LP y UltraVision Quanto, y proporciona cuatro beneficios principales.
    • Fuerte tinción: perfecto para cuantificar células y expresión de proteínas
    • Menos mezcla: reduce el tiempo y el estrés del personal
    • Menos eliminación: reduce residuos
    • Menor riesgo de errores en la mezcla: admite una mayor uniformidad de tinción
    3,3' diaminobenzidina (DAB) es un cromógeno muy utilizado para tinción inmunohistoquímica e inmunotransferencias. DAB Quanto es una fórmula totalmente nueva para un sustrato de peroxidasa basado en diaminobenzidina que se desarrolla con mayor rapidez en los cortes de tejidos reduciendo la duración de las incubaciones. Utiliza una novedosa química para ofrecer una mayor sensibilidad que permite generar un precipitado insoluble más nítido y más oscuro. La dilución de trabajo estándar está formada por 30 μl de cromógeno DAB Quanto por cada ml de sustrato DAB Quanto. El uso de componentes líquidos reduce algunos de los riesgos asociados con la manipulación de polvos o tabletas. DAB Quanto ofrece una ventaja añadida, ya que la solución de trabajo es estable durante un máximo de 2 semanas de 2 a 8 °C y hasta una semana a temperatura ambiente ya que permite un uso continuado y minimiza la eliminación de residuos.
    • Se suministra en dos componentes: un cromógeno DAB Quanto y un sustrato DAB Quanto
    • La dilución de trabajo estándar está formada por 30 μl de cromógeno DAB Quanto por cada ml de sustrato DAB Quanto
    • El uso de componentes líquidos reduce algunos de los riesgos asociados con la manipulación de polvos o tabletas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de cromógeno Cromágeno DAB Quanto
    Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
    Cantidad 60 ml de sustrato DAB Quanto, 2 ml de cromágeno DAB Quanto
    Tipo de sustrato Sustrato DAB Quanto
    compliance-icons
    Nombre del producto
    • DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Carcinogenicidad Categoría 2
    • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
    Indicaciones de peligro
    • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
    • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
    • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
    Consejos de prudencia
    • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
    • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
    • P405-Guardar bajo llave.
    • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
    • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.