Learn More
D609, MedChemExpress
Descripción
D609, an antitumoural xanthate, is a specific and competitive phosphatidyl choline-specific phospholipase C (PC-PLC) inhibitor with a Ki of 6.4 μM. D609 is an antioxidative protector and has antiviral and anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D609 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 83373-60-8 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H15KOS2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (375.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (7.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C(OC1C2C3CCCC3C(C1)C2)S[K] |
| Mostrar más |