Learn More
D4476, MedChemExpress
Código de producto. 16490187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490187 50 mg 50 miligramos
16476537 5 mg 5 miligramos
16413818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1032450mg
MedChemExpress D4476 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of casein kinase 1(CK1) with an IC50 value of 0.3 μM in vitro.
D4476 is a potent, selective and cell-permeable inhibitor of casein kinase 1(CK1) with an IC50 value of 0.3 μM in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D4476
CAS 301836-43-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18N4O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Casein Kinase I Inhibitor
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.50 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(C=C1)C(N2)=NC(C3=CC=C4OCCOC4=C3)=C2C5=NC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 398.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.41
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease