Learn More
Ácido d4-succínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Succinic acid-d4 |
| CAS | 14493-42-6 |
| Fórmula molecular | C4 D4 H2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butanedioic acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3-tetradeuteriobutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 122.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0517 |