Learn More
D3-βArr, MedChemExpress
Código de producto. 16495198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495198 10 mg 10 miligramos
16471417 50 mg 50 miligramos
16457927 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY124867
MedChemExpress D3-βArr is a positive allosteric modulator for thyrotropin receptor (TSHR), which initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation and potentiates TSH-mediated preosteoblast differentiation in vitro.
D3-βArr is a positive allosteric modulator for thyrotropin receptor (TSHR), which initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation and potentiates TSH-mediated preosteoblast differentiation in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D3-βArr
Forma física Solid
CAS 662164-09-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (374.89 mM)
SMILES CC(NC1=C2C=CC=CC2=NC(N3CCNCC3)=N1)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 333.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.43
Porcentaje de pureza 99.83%