Learn More
Conjunto de referencia D19 (contiene 2 de cada uno de los siguientes: D19-0, D19-100; y 1 de cada uno de los siguientes: D19-5, D19-10, D19-30, D19-50, D19-80, D19-120, D19-300, D19-500, D19-700, D19-900), VHG™
Descripción
Conjunto de referencia D19 (contiene 2 de cada uno de los siguientes: D19-0, D19-100; y 1 de cada uno de los siguientes: D19-5, D19-10, D19-30, D19-50, D19-80, D19-120, D19-300, D19-500, D19-700, D19-900)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-47-3, 7440-50-8 |
| Métodos | RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aviation Oil |
| Cantidad | 1 gal |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 0 μg/g/Barium 0 μg/g/Boron 0 μg/g/Cadmium 0 μg/g/Chromium 0 μg/g/Copper 0 μg/g/Iron 0 μg/g/Lead 0 μg/g/Magnesium 0 μg/g/Manganese 0 μg/g/Molybdenum 0 μg/g/Nickel 0 μg/g/Silver 0 μg/g/Sodium 0 μg/g/Tin 0 μg/g/Titanium 0 μg/g/Vanadium 0 μg/g/Zinc 0 μg/g |