Learn More
MedChemExpress D149 Dye
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 741.94 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 786643-20-7 |
| Sinónimo | D149 ∣ Indoline dye D149 |