Learn More
D-xilulosa (0,5 m en agua), TRC
Código de producto. 30456576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456576 100 mg 100 miligramos
30452215 25 mg 25 miligramos
30453707 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX750900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551-84-8
Fórmula molecular C5 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo D-threo-2-Pentulose, D-threo-Pentulose (7CI,8CI), D-Xylulose, Xylulose
Nombre IUPAC (3S,4R)-1,3,4,5-tetrahidroxipentano-2-uno
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Xylulose
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 M