Learn More
D-(+)-Xilosa (polvos de blanco a blanco roto), Fisher BioReagents
Código de producto. 10572945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572945 250 g Frasco de vidrio 250 g
1 options
Código de producto. 10572945 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP708250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La D-(+)-xilosa se utiliza a menudo como aditivo en cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vector alfa Xylose
Nombre del producto químico o material D-(+)-Xylose
CAS 58-86-6
Punto de fusión 148°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H10O5
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 10285
Rotación específica 19 to 21° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/Sólido