Descripción
- La xilosa es el principal componente de la hemicelulosa.
- La degradación catalizada por el ácido de la hemicelulosa da furfural, un disolvente especial en la industria y un precursor de los polímeros sintéticos.
- En medicina animal, se utiliza para probar la malabsorción mediante la administración en agua después del ayuno.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 58-86-6 |
| Punto de fusión | 155°C to 157°C (literature) |
| Fórmula molecular | C5H10O5 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | Wood sugar |
| Información de solubilidad | Soluble in water (clear,colorless solution), pyridin, and hot alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.13 |
| Forma física | Polvo blanco |